Merck
Z-017
Supelco
ゾルピデム 溶液
1.0 mg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C19H21N3O
CAS番号:
分子量:
307.39
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
品質水準
形状
liquid
特徴
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
包装
ampule of 1 mL
メーカー/製品名
Cerilliant®
drug control
psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IV (Portugal)
濃度
1.0 mg/mL in methanol
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
アプリケーション
clinical testing
フォーマット
single component solution
保管温度
−20°C
InChI
1S/C19H21N3O/c1-13-5-8-15(9-6-13)19-16(11-18(23)21(3)4)22-12-14(2)7-10-17(22)20-19/h5-10,12H,11H2,1-4H3
InChI Key
ZAFYATHCZYHLPB-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
関連するカテゴリー
詳細
ゾルピデムは、不眠症治療の目的で、アンビエン®、スティルノックス®およびEdluar®という商標で販売されている、非ベンゾジアゼピン系睡眠薬です。このCertified Snap-N-Spike® Solutionは、臨床毒性学および法医学分析から尿中薬物検査まで様々なLC-MSまたはGC/MSの用途のためのキャリブレーターまたは対照の出発材料としての使用に適しています。ゾルピデムは、娯楽での使用およびデートレイプドラッグとしての使用など、広範に長きにわたり乱用されています。
アプリケーション
  • Zolpidem research solution: Zolpidem solution is primarily utilized in pharmaceutical and biochemical research to study its effects on sleep mechanisms and its efficacy as a CNS depressant. Research on Zolpidem solution helps in understanding its therapeutic potential and side effects, particularly in the treatment of insomnia (Bukanova et al., 2024).
法的情報
Ambien is a registered trademark of Sanofi S.A.
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Edluar is a registered trademark of Meda Pharmaceuticals Inc.
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Stilnox is a registered trademark of Sanofi S.A.
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes,Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
49.5 °F - closed cup
引火点(℃)
9.7 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
Z-017-1ML:4548173962344