Merck
Z-012
Supelco
ゾルピデムフェニル-4-カルボン酸-D4 溶液
100 μg/mL in acetonitrile: water, certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C19H15D4N3O3
分子量:
341.40
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
品質水準
フォーム
liquid
特徴
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
包装
ampule of 1 mL
メーカー/製品名
Cerilliant®
濃度
100 μg/mL in acetonitrile: water
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
アプリケーション
clinical testing
フォーマット
single component solution
保管温度
−20°C
SMILES記法
OC(C(C([2H])=C1[2H])=C([2H])C([2H])=C1C2=C(CC(N(C)C)=O)N3C=C(C)C=CC3=N2)=O
InChI
1S/C19H19N3O3/c1-12-4-9-16-20-18(13-5-7-14(8-6-13)19(24)25)15(22(16)11-12)10-17(23)21(2)3/h4-9,11H,10H2,1-3H3,(H,24,25)/i5D,6D,7D,8D
InChI Key
FELZONDEFBLTSP-KDWZCNHSSA-N
詳細
臨床毒物学、法医学分析、または尿薬物検査での用途をテストするためのLC/MSまたはGC/MSによる尿または他のマトリックス中のゾルピデムフェニル-4-カルボン酸レベルの定量に適した安定標識内部標準。ゾルピデムフェニル-4-カルボン酸は、ゾルピデムの主要な尿中代謝物であり、投与量の51%に達します。参考文献によれば、当該代謝物はゾルピデムの単回治療用量の摂取後2~3日間尿中から検出されることが示されています。アンビエンまたはStilnoxとして販売されているゾルピデムは不眠症の短期間の治療に用いられ、非ベンゾジアゼピン系です。
法的情報
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
55.4 °F
引火点(℃)
13 °C
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
Z-012-1ML:4548174013434
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
A Simple and Rapid Method for the Identification of Zolpidem Carboxylic Acid in Urine
J.H. Lewis and J.H. Vine.
Journal of Analytical Toxicology (2007)