Merck
Z-010
Supelco
Zaleplon-D4 solution
100 μg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
別名:
Zaleplon-D4 solution
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C17H11D4N5O
CAS番号:
分子量:
309.36
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
フォーム
liquid
特徴
(Snap-N-Spike®)
包装
ampule of 1 mL
メーカー/製品名
Cerilliant®
濃度
100 μg/mL in methanol
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
アプリケーション
clinical testing
フォーマット
single component solution
保管温度
−20°C
SMILES記法
[2H]C(C(N(C(C)=O)CC)=C1[2H])=C([2H])C([2H])=C1C2=CC=NC3=C(C#N)C=NN32
InChI
1S/C17H15N5O/c1-3-21(12(2)23)15-6-4-5-13(9-15)16-7-8-19-17-14(10-18)11-20-22(16)17/h4-9,11H,3H2,1-2H3/i4D,5D,6D,9D
InChI Key
HUNXMJYCHXQEGX-FMJFQTNXSA-N
詳細
A certified reference solution suitable as an internal standard for quantitation of zaleplon levels in biological samples such as urine or isotope dilution methods by LC-MS/MS or GC/MS. Zaleplon is a nonbenzodiazepine "Z-drug" prescribed under the trade names Sonata® or Starnoc for the treatment of insomnia. Zaleplon is often abused illicitly for its mind-altering effects.
法的情報
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Sonata is a registered trademark of King Pharmaceuticals Research and Development, Inc.
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
49.5 °F - closed cup
引火点(℃)
9.7 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
Z-010-1ML:
Z-010-CC:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)