Merck
R-014
Supelco
(±)-threo-Ritalinic acid-d10 hydrochloride
100 μg/mL in methanol (as free base), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
別名:
(±)-threo-Ritalinic acid-d10 HCl solution
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C13H7NO2D10
分子量:
229.34
EC Number:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
品質水準
フォーム
liquid
特徴
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
包装
ampule of 1 mL
メーカー/製品名
Cerilliant®
濃度
100 μg/mL in methanol (as free base)
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
アプリケーション
forensics and toxicology
フォーマット
single component solution
保管温度
−20°C
SMILES記法
Cl.[2H]C1([2H])N[C@@]([2H])(C([2H])([2H])C([2H])([2H])C1([2H])[2H])[C@]([2H])(C(O)=O)c2ccccc2
InChI
1S/C13H17NO2.ClH/c15-13(16)12(10-6-2-1-3-7-10)11-8-4-5-9-14-11;/h1-3,6-7,11-12,14H,4-5,8-9H2,(H,15,16);1H/t11-,12+;/m0./s1/i4D2,5D2,8D2,9D2,11D,12D;
InChI Key
SCUMDQFFZZGUQY-SMKJLJITSA-N
詳細
Ritalinic acid is the major urinary metabolite of methylphenidate, more commonly known by the brand name Ritalin® which is approved for treatment of ADHD (Attention-Deficit Hyperactivity Disorder) and narcolepsy. This new stable-labeled internal standard is suitable for a wide variety of GC/MS and LC/MS applications from clinical toxicology and urine drug testing to forensic analysis and isotope dilution methods.
法的情報
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ritalin is a registered trademark of Novartis Corporation
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
49.5 °F - closed cup
引火点(℃)
9.7 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
R-014-1ML:
R-014-CC:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)