安全性情報
I-026
Supelco
Interference Mix 4 (For Qualitative Use Only)
5-100 μg/mL each component in methanol, Cerilliant®
別名:
Qualitative Interference Mixture
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
フォーム
liquid
組成
Alprazolam, 100 μg/mL
Cimetidine, 100 μg/mL
Citalopram hydrobromide, 100 μg/mL (as free base)
Clonazepam, 100 μg/mL
Clopidogrel bisulfate, 100 μg/mL (as free base)
Dextromethorphan, 50 μg/mL
Fluconazole, 100 μg/mL
Hydrochlorothiazide, 100 μg/mL
Lamotrigine, 100 μg/mL
Methylphenidate hydrochloride, 100 μg/mL (as free base)
Omeprazole, 100 μg/mL
L-Thyroxine, 5 μg/mL
包装
ampule of 1 mL
メーカー/製品名
Cerilliant®
drug control
psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IV/IIB (Portugal)
濃度
5-100 μg/mL each component in methanol
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
アプリケーション
forensics and toxicology
フォーマット
single component solution
保管温度
−20°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
A multi-component solution standard of routinely monitored over-the-counter (OTC) and prescription drugs alprazolam; cimetidine; citalopram HBr; clonazepam; clopidogrel bisulfate; dextromethorphan; fluconazole; hydrochlorothiazide; lamotrigine; L-thyroxine; methylphenidate HCl; and omeprazole. This standard is for qualitative use only in the evaluation of interferences between the mix components and target analytes of interest in a testing laboratory′s analytical methods.
法的情報
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes,Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
49.5 °F - closed cup
引火点(℃)
9.7 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
I-026-1ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)