安全性情報
I-030
Supelco
Interference Mix Kit (For Qualitative Use Only)
analytical standard, Cerilliant®
別名:
Qualitative Interference Mixture
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
100
200
フォーム
liquid
メーカー/製品名
Cerilliant®
drug control
estupefaciente/psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IA/IIB/IV (Portugal)
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
アプリケーション
forensics and toxicology
フォーマット
multi-component solution
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
包装
contains 1 ampoule (1 mL) each of I-023, I-024, I-025, I-026, I-027, I-028, I-029
法的情報
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
キットの構成要素は別途購入可能です。
製品番号
詳細
SDS
  • I-023Interference Mix 1 (For Qualitative Use Only), 100-1,000 μg/mL each component in methanol, analytical standard, Cerilliant® 1 mLSDS
  • I-024Interference Mix 2 (For Qualitative Use Only), 100 μg/μL each analyte in methanol, analytical standard, Cerilliant® 1 mLSDS
  • I-025Interference Mix 3 (For Qualitative Use Only), 50-1000 μg/mL each component in acetonitrile, analytical standard, Cerilliant® 1 mLSDS
  • I-026Interference Mix 4 (For Qualitative Use Only), 5-100 μg/mL each component in methanol, Cerilliant® 1 mLSDS
  • I-027Interference Mix 5, 100 μg/mL in methanol (each analyte), Cerilliant® 1 mLSDS
  • I-028Interference Mix 6, 5-100 μg/mL each component in methanol, Cerilliant® 1 mLSDS
  • I-029Interference Mix 7 (For Qualitative Use Only), 50-100 μg/mL in methanol (each analyte), Cerilliant® 1 mLSDS
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 1A - STOT RE 2 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Blood, Eyes,Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)