特徴
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
包装
ampule of 1 mL
メーカー/製品名
Cerilliant®
drug control
Narcotic Licence Schedule B (Switzerland); psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IV (Portugal)
濃度
1.0 mg/mL in methanol
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
アプリケーション
clinical testing
フォーマット
single component solution
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O=C1CN=C(C2=CC=CC=C2F)C3=CC(Cl)=CC=C3N1CCN(CC)CC
InChI
1S/C21H23ClFN3O.2ClH/c1-3-25(4-2)11-12-26-19-10-9-15(22)13-17(19)21(24-14-20(26)27)16-7-5-6-8-18(16)23;;/h5-10,13H,3-4,11-12,14H2,1-2H3;2*1H
InChI Key
ZIIJJOPLRSCQNX-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
詳細
アプリケーション
- Flurazepam in Sleep Research: Flurazepam, a benzodiazepine receptor agonist, is used in sleep epidemiology to explore its effects on sleep patterns and quality. This sedative-hypnotic is evaluated for its potential to improve sleep among various populations, contributing valuable insights into sleep medicine (Fernandez-Mendoza et al., 2024).
- Pharmacology and GABA Receptors: Studies involving Flurazepam help elucidate its mechanism as a GABAergic compound, particularly in the context of its interaction with GABA(A) receptors. This research is foundational in neuropharmacology, providing deeper understanding of how benzodiazepines modulate neuronal activity and contribute to their therapeutic and side effects (Sun et al., 2023).
法的情報
関連製品
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes,Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
49.5 °F - closed cup
引火点(℃)
9.7 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
F-003-CC:
F-003-1ML:4548173317694
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)