包装
pkg of 1 × 1 mL (880228C-10mg)
メーカー/製品名
Avanti Research™ - A Croda Brand 880228C
濃度
10 mg/mL (880228C-10mg)
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
[H][C@@](COP([O-])(OCCNC(OCC)=O)=O)(OC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O.[N-]=[N+]=NCCO.CCOOCC.CCOOCC.CCOOCC.CCOOCC.CCOOCC.CCOOCC.CCOOCC.CCOOCC.CCOOCC.CCOOCC.CCOOCC.CCOOCC.CCOOCC.CCOOCC.CCOOCC.CCOOCC.CCOOCC.CCOOCC.CCOOCC.CCOOCC.CCOO(CC)OCC.[NH
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Liver,Kidney
WGK
WGK 3
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
880228C-VAR:
880228C-BULK:
880228C-10MG:4548173358635
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)