安全性情報
880174P
Avanti
DSPE-PEG(400)Azide
Avanti Research - A Croda Brand
別名:
1,2-distearoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-[Azido(polyethylene glycol)-400] (ammonium salt)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C60H120N5O18P
分子量:
1230.59
UNSPSCコード:
12352211
NACRES:
NA.79
由来生物
synthetic
アッセイ
>99% (TLC)
フォーム
powder
包装
pkg of 1 × 10 mg (880174P-10MG)
pkg of 1 × 50 mg (880174P-50MG)
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
[NH4+].CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC[C@H](COP([O-])(=O)OCCNC(=O)OCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCN=[N+]=[N-])OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC
包装
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (880174P-10MG) ; 5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (880174P-50MG)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
880174P-50MG:
880174P-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)