Merck
880227P
Avanti
DSPE-PEG(5000) Azide
Avanti Research - A Croda Brand 880227P, powder
別名:
1,2-distearoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-[azido(polyethylene glycol)-5000] (ammonium salt)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
UNSPSCコード:
12352211
NACRES:
NA.25
フォーム
powder
包装
pkg of 1 × 10 mg (880227P-10mg)
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand 880227P
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
[H][C@@](COP([O-])(OCCNC([(OCH2CH2)113]N=[N+]=[N-])=O)=O)(OC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O.[NH4+]
詳細
DSPE-PEG(5000) Azide, also known as 1,2-distearoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-[azido(polyethylene glycol)-5000], is a functionalized polyethylene glycol (PEG) lipid.
包装
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (880227P-10mg)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
No data available
引火点(℃)
No data available
適用法令
Jan Code
880227P-VAR:
880227P-10MG:
880227P-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)