Merck
880152P
Avanti
DSG-PEG 2000
Avanti Research - A Croda Brand
別名:
ジステアロイル-rac-グリセロール-PEG2K
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C130H258O50
CAS番号:
分子量:
2621.41
UNSPSCコード:
12352211
NACRES:
NA.25
フォーム
powder
包装
pkg of 1 × 1 g (880152P-1g)
pkg of 5 × 1 g (880152P-5G)
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand
アプリケーション
advanced drug delivery
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
O=C(CCCCCCCCCCCCCCCCC)OCC(OC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)COCCOCCOC
InChI Key
ZQIKJHCDBCYCSN-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
包装
20 mL透明ガラス製スクリューキャップバイアル(880152P-1 g)
30 mL琥珀色細口ガラスボトル、スクリューキャップ付き(880152C-5 g)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
880152P-BULK:
880152P-VAR:
880152P-1G:
880152P-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Stabilized plasmid--lipid particles containing PEG-diacylglycerols exhibit extended circulation lifetimes and tumor selective gene expression
Ambegia E, et al.
Biochimica et Biophysica Acta - Biomembranes, 1669(2), 155-163 (2005)
Adam Zmysłowski et al.
Food chemistry, 329, 127132-127132 (2020-06-07)
It has been proven that at increased temperature, sterols can undergo various chemical reactions e.g., oxidation, dehydrogenation, dehydration and polymerisation. The objectives of this study are to prove the existence of dimers and to quantitatively analyse the dimers (3β,3'β-disteryl ethers).