Merck
880128P
Avanti
DSPE-PEG(2000)アミン
Avanti Research - A Croda Brand
別名:
1,2-ジステアロイル-sn-グリセロ-3-ホスホエタノールアミン-N-[アミノ(ポリエチレングリコール)-2000](アンモニウム塩)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
UNSPSCコード:
12352211
NACRES:
NA.25
フォーム
powder
包装
pkg of 1 × 10 mg (880128P-10mg)
pkg of 1 × 100 mg (880128P-100mg)
pkg of 1 × 25 mg (880128P-25mg)
pkg of 1 × 50 mg (880128P-50mg)
pkg of 1 × 500 mg (880128P-500mg)
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
[H][C@@](COP([O-])(OCCNC(OCCOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO/C=C\N)=O)=O)(OC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.
詳細
DSPE-PEG(2000)は、1 x 106 Mの臨界ミセル濃度のリン脂質を含む18炭素アシル鎖です。ビオチン、第1級アミン、およびカルボン酸などの官能基と結合しています。ミセルは18 mmのサイズの回転楕円体の形状を示します。
アプリケーション
DSPE-PEG(2000) Amineは、以下の用途に使用されています:
  • 単層カーボンナノチューブ(SWNT)リン脂質-ポリエチレングリコール-葉酸複合体の生成に
  • ポリエチレングリコール(PEG化)磁性ナノ粒子ベースのリポソームの調製に
  • myomerger(ミオマージャー)外部ドメインに基づく破壊研究のためのリポソームの調製に
生物化学的/生理学的作用
DSPE-PEG(2000)ミセルは、疎水性薬剤の可溶化とその送達を促進します。磁性酸化鉄系ナノ粒子のコーティングに使用されます。
包装
20 mL透明ガラス製スクリューキャップバイアル(880128P-500 mg)
5 mL琥珀色ガラススクリューキャップバイアル(880128P-10 mg)
5 mL琥珀色ガラススクリューキャップバイアル(880128P-100 mg)
5 mL琥珀色ガラススクリューキャップバイアル(880128P-25 mg)
5 mL琥珀色ガラススクリューキャップバイアル(880128P-50 mg)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
880128P-10MG:
880128P-BULK:
880128P-VAR:
880128P-25MG:
880128P-100MG:
880128P-500MG:
880128P-50MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Myomaker and myomerger work independently to control distinct steps of membrane remodeling during myoblast fusion
Leikina E, et al.
Developmental Cell, 46(6), 767-780 (2018)
The impact of subcellular location on the near infrared-mediated thermal ablation of cells by targeted carbon nanotubes
Murali VS, et al.
Nanotechnology, 27(42), 425102-425102 (2016)
Functionalization and peptide-based delivery of magnetic nanoparticles as an intracellular MRI contrast agent
Nitin N, et al.
Journal of Biological Inorganic Chemistry, 9(6), 706-712 (2004)
Thermodynamic and kinetic stability of DSPE-PEG (2000) micelles in the presence of bovine serum albumin
Kastantin M, et al.
The Journal of Physical Chemistry B, 114(39), 12632-12640 (2010)
Federico Perche et al.
Cancer biology & therapy, 13(12), 1205-1213 (2012-08-16)
To determine whether the spheroid culture can be used to evaluate drug efficacy, we have evaluated the toxicity of free or carrier-associated doxorubicin as a single drug or in combination with other antineoplastic agents using the spheroid cultures of drug-resistant
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
880128P-10MG4061835187591
880128P-100MG4061835187584
880128P-25MG4061835187607
880128P-500MG4061835187614
880128P-50MG4061835187621