安全性情報
810892C
Avanti
DSPE PEG(2000)-N-Cy7
Avanti Research - A Croda Brand, chloroform solution
別名:
1,2-distearoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-[amino(polyethylene glycol)-2000]-N-(Cyanine 7)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C169H305N4O55P
CAS番号:
分子量:
3304.20
UNSPSCコード:
12352211
NACRES:
NA.25
アッセイ
99% (TLC)
フォーム
chloroform solution
包装
pkg of 1 × 1 mg (
810892C-1MG)
pkg of 5 × 1 mg (
810892C-5MG)
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand
濃度
1 mg/mL (810892C-1MG)
1 mg/mL (810892C-5MG)
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
詳細
1,2-Distearoyl-sn-glycero-3-phosphorylethanolamine-polyethylene glycol 2000 (DSPE PEG 2000) are oblate spheroids in aqueous solution. The diameter ranges from 18nm to 90nm and are effective agents for drug delivery.
包装
5ML Clear Glass Sealed Ampule (810892C-1MG)
5ML Clear Glass Sealed Ampule (810892C-5MG)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
810892C-5MG:
810892C-1MG:
810892C-VAR:
810892C-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
Effect of the lipid chain melting transition on the stability of DSPE-PEG (2000) micelles
Kastantin M, et al.
Langmuir, 25(13), 7279-7286 (2009)