Merck
880231P
Avanti
DPPE-PEG(2000)Azide
Avanti Research - A Croda Brand, powder
別名:
1,2-dipalmitoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-[azido(polyethylene glycol)-2000 (ammonium salt)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C128H256N5O54P
CAS番号:
分子量:
2760.38
UNSPSCコード:
12352211
NACRES:
NA.25
アッセイ
99% (TLC)
フォーム
powder
包装
pkg of 1 × 10 mg (880231P-10MG)
pkg of 1 × 100 mg (880231P-100MG)
pkg of 5 × 100 mg (880231P-500MG)
pkg of 1 × 25 mg (880231P-25MG)
pkg of 1 × 50 mg (880231P-50MG)
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
[H][C@@](COP([O-])(OCCNC(OCCOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO/C=C\N=[N+]=[N-])=O)=O)(OC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=
関連するカテゴリー
包装
5ML Amber Glass Screw Cap Vial (880231P)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
880231P-BULK:
880231P-10MG:
880231P-50MG:
880231P-100MG:
880231P-25MG:
880231P-500MG:
880231P-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
18:0 PC(DSPC) Avanti Research™ - A Croda Brand
Avanti
850365P
18:0 PC(DSPC)