Merck
850103P
Avanti
17:1リゾPI
1-(10Z-heptadecenoyl)-2-hydroxy-sn-glycero-3-phospho-(1′-myo-inositol) (ammonium salt), powder
別名:
PI(17:1(10Z)/0:0); 110718
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C26H52NO12P
CAS番号:
分子量:
601.66
UNSPSCコード:
51191904
NACRES:
NA.25
アッセイ
>99% (LPI; may contain up to 10% of the 2-LPI isomer, TLC)
フォーム
powder
包装
pkg of 1 × 100 μg (with stopper and crimp cap (850103P-100ug))
pkg of 1 × 500 μg (with stopper and crimp cap (850103P-500ug))
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand 850103P
脂質タイプ
phosphoglycerides
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
[H][C@@](COP([O-])(O[C@H]1[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O)=O)(O)COC(CCCCCCCC/C=C\CCCCCC)=O.[NH4+]
InChI
1S/C26H49O12P.H3N/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-20(28)36-17-19(27)18-37-39(34,35)38-26-24(32)22(30)21(29)23(31)25(26)33;/h7-8,19,21-27,29-33H,2-6,9-18H2,1H3,(H,34,35);1H3/b8-7-;/t19-,21-,22-,23+,24-,25-,26-;/m1./s1
InChI Key
VFLBJIAFDLNWCY-SNLSZFGJSA-N
詳細
ホスファチジルイノシトール(PI)の分解産物であるリソホスファチジルイノシトール(LPI)は、頭部にイノシトールを持つリゾホスホリピドの亜種です。
アプリケーション
17:1リゾPI[別名:1-(10Z-ヘプタデカノイル-2-ヒドロキシ-sn-グリセロ-3-ホスホ-(1′-ミオ-イノシトール)]はマウス脳リピドームLC-MS解析の内部標準物質として用いられています。17:1リゾPIは、高速液体クロマトグラフィ/エレクトロスプレーイオン化タンデム質量分析(HPLC/ESI-MS)を用いたマウスのリゾホスファチジルイノシトール(LPI)解析、ならびに慢性高脂肪食(HFD)負荷WTマウスおよびKOマウスの肝臓におけるタンデム質量分析(LC-MS-MS)システムを用いたLPIの定量において、内部標準として使用できます。
生物化学的/生理学的作用
L-α-リゾホスファチジルイノシトール(LPI)の循環血中レベルの増加は癌に関係し、LPIはGタンパク質共役受容体GPR55に対する強力なリガンドです。
リソホスファチジルイノシトール(LPI)は生物活性リゾホスホリピドメディエーターとして働きます。休止期の線維芽細胞では細胞分裂促進活性を示します。LPIには、前脳虚血状態の海馬神経を細胞死から守る能力があります。
包装
2 mL琥珀色血清バイアル、栓および波形キャップ付き(850103P-100 ug)
2 mL琥珀色血清バイアル、栓および波形キャップ付き(850103P-500 ug)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
No data available
引火点(℃)
No data available
適用法令
Jan Code
850103P-VAR:
850103P-500UG:
850103P-100UG:
850103P-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 6
1 of 6
15:0-18:1-d7-PI Avanti Research™ - A Croda Brand
Avanti
791641C
15:0-18:1-d7-PI
17:0リゾPA 1-heptadecanoyl-2-hydroxy-sn-glycero-3-phosphate (sodium salt), powder
Avanti
857127P
17:0リゾPA
18:1-d7リゾPC Avanti Research™ - A Croda Brand
Avanti
791643C
18:1-d7リゾPC
18:0 Lyso PI 1-stearoyl-2-hydroxy-sn-glycero-3-phosphoinositol (ammonium salt), powder
Avanti
850104P
18:0 Lyso PI
GPC-d9 Avanti Research™ - A Croda Brand
Avanti
100403X
GPC-d9
Tsukasa Yagi et al.
Cancers, 12(1) (2020-01-01)
Ovarian cancer remains a highly lethal disease due to its late clinical presentation and lack of reliable early biomarkers. Protein-based diagnostic markers have presented limitations in identifying ovarian cancer. We tested the potential of phospholipids as markers of ovarian cancer
Jordon M Inloes et al.
Biochemistry, 57(39), 5759-5767 (2018-09-18)
Deleterious mutations in the serine hydrolase DDHD domain containing 1 (DDHD1) cause the SPG28 subtype of the neurological disease hereditary spastic paraplegia (HSP), which is characterized by axonal neuropathy and gait impairments. DDHD1 has been shown to display PLA1-type phospholipase