アッセイ
>99% (LPG; may contain up to 10% of the 2-LPG isomer, TLC)
フォーム
powder
包装
pkg of 1 × 1 g (858125P-1g)
pkg of 5 × 100 mg (858125P-500mg)
メーカー/製品名
Avanti Research™ - A Croda Brand 858125P
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
[H][C@@](COP([O-])(OCC(O)CO)=O)(O)COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O.[Na+]
InChI
1S/C24H47O9P.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-24(28)31-19-23(27)21-33-34(29,30)32-20-22(26)18-25;/h9-10,22-23,25-27H,2-8,11-21H2,1H3,(H,29,30);/q;+1/p-1/b10-9-;/t22?,23-;/m1./s1
InChI Key
STLDIXSFXILIFT-AXFOVFEGSA-M
詳細
アプリケーション
- for the preparation of liposomes
- to determine the effects of phosphoglycerol(PG) and cardiolipin (CL) in F0F1 ATPase c subunit (F0-c) transformation
- as an acyl acceptor to determine the substrate specificity of recombinant G0/G1 switch gene 2 (G0S2) for acyl acceptors
生物化学的/生理学的作用
Jan Code
858125P-1G:
858125P-BULK:
858125P-500MG:
858125P-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)