Merck
857128P
Avanti
18:0リゾPA
Avanti Research - A Croda Brand
別名:
1-オクタデカノイル-sn-グリセロ-3-リン酸塩(ナトリウム塩); ステアロイルリゾホスファチジン酸; PA(18:0/0:0); 18:0 LPA; s-LPA; 110680
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C21H42O7PNa
CAS番号:
分子量:
460.52
UNSPSCコード:
51191904
NACRES:
NA.25
詳細
1-stearoyl-2-hydroxy-sn-glycero-3-phosphate (sodium salt)
アッセイ
>99% (LPA; may contain up to 10% of the 2-LPA isomer, TLC)
フォーム
powder
包装
pkg of 1 × 25 mg (857128P-25mg)
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand
脂質タイプ
cardiolipins
phospholipids
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
O[C@](COP([O-])(O)=O)([H])COC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O.[Na+]
関連するカテゴリー
詳細
生理活性リン脂質であるリゾホスファチジン酸(1-または2-アシル-リゾホスファチジン酸/LPA)は、血漿中に低レベルで見られます(約100 nM)。通常、細胞膜のリン脂質の合成中に生成されます。活性化血小板、上皮細胞、白血球、神経細胞、および腫瘍細胞などさまざまな細胞により産生されます。18:0 リゾPAは、sn-1にステアリン酸、sn-2位にヒドロキシル酸があります。
アプリケーション
18:0 リゾPAは以下の用途に適しています:
  • クロマトグラフィー法により中性pHおよび酸性pHでのLPAの抽出回収率を明らかにするために
  • 脂質異常症およびアテローム性動脈硬化症における腸由来のリゾホスファチジン酸の役割を研究するための内部標準としての使用に
  • クラスリン依存性エンドサイトーシス(飲食運動)に及ぼすその効果を調べるために
生物化学的/生理学的作用
リゾホスファチジン酸(1-または2-アシル-リゾホスファチジン酸/LPA)は、Gタンパク質共役受容体(GPCR)を介して細胞の運動、増殖、浸潤、生存および増殖因子の産生を調節します。
包装
5 mL琥珀色ガラス製スクリューキャップバイアル(857128P-25 mg)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
よく一緒に購入される製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
857128P-25MG:
857128P-BULK:
857128P-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 5
1 of 5
Lysophosphatidic acid triggers apoptosis in HeLa cells through the upregulation of tumor necrosis factor receptor superfamily member 21
Dong Y, et al.
Mediators of Inflammation, 2017 (2017)
Exogenous lysophospholipids with large head groups perturb clathrin-mediated endocytosis
Ailte I, et al.
Traffic, 18(3), 176-191 (2017)
Mohamad Navab et al.
Journal of lipid research, 54(12), 3403-3418 (2013-10-03)
We recently reported that levels of unsaturated lysophosphatidic acid (LPA) in the small intestine significantly correlated with the extent of aortic atherosclerosis in LDL receptor-null (LDLR⁻/⁻) mice fed a Western diet (WD). Here we demonstrate that WD increases unsaturated (but
Olaposi I Omotuyi et al.
Scientific reports, 5, 13343-13343 (2015-08-14)
Lysophosphatidic acid (LPA) receptor 1 (LPA1) is a member of the G protein-coupled receptors mediating the biological response to LPA species. Lack of detailed mechanism underlying LPA/LPA1 interaction has hampered the development of specific antagonists. Here, novel N-terminal Lys39 has
Quantitative determination of lysophosphatidic acid by LC/ESI/MS/MS employing a reversed phase HPLC column
Shan L, et al.
Journal of Chromatography. B, Biomedical Sciences and Applications, 864(1-2), 22-28 (2008)