アッセイ
>99% (LPC; may contain up to 10% of the 2-LPC isomer, TLC)
フォーム
liquid
包装
pkg of 1 × 2.5 mL (855775C-25mg)
pkg of 1 × 20 mL (855775C-500mg)
メーカー/製品名
Avanti Research™ - A Croda Brand 855775C
濃度
10 mg/mL (855775C-25mg)
25 mg/mL (855775C-500mg)
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
[P](=O)([O-])(OCC[N+](C)(C)C)OCC(O)COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C26H54NO7P/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-26(29)32-23-25(28)24-34-35(30,31)33-22-21-27(2,3)4/h25,28H,5-24H2,1-4H3
InChI Key
IHNKQIMGVNPMTC-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Liver,Kidney
WGK
WGK 3
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
855775C-500MG:4548174018408
855775C-25MG:4548174018392
855775C-VAR:
855775C-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック