Merck
855575C
Avanti
14:0 Lyso PC
1-myristoyl-2-hydroxy-sn-glycero-3-phosphocholine, chloroform
別名:
1-tetradecanoyl-sn-glycero-3-phosphocholine; PC(14:0/0:0)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C22H46NO7P
CAS番号:
分子量:
467.58
MDL番号:
UNSPSCコード:
51191904
NACRES:
NA.25
アッセイ
>99% (LPC; may contain up to 10% of the 2-LPC isomer, TLC)
フォーム
liquid
包装
pkg of 1 × 2.5 mL (855575C-25mg)
pkg of 1 × 20 mL (855575C-500mg)
pkg of 2 × 20 mL (855575C-1g)
pkg of 2 × 4 mL (855575C-200mg)
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand 855575C
濃度
10 mg/mL (855575C-25mg)
25 mg/mL (855575C-1g)
25 mg/mL (855575C-200mg)
25 mg/mL (855575C-500mg)
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
[P](=O)([O-])(OC[C@H](O)COC(=O)CCCCCCCCCCCCC)OCC[N+](C)(C)C
InChI
1S/C22H46NO7P/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-22(25)28-19-21(24)20-30-31(26,27)29-18-17-23(2,3)4/h21,24H,5-20H2,1-4H3/t21-/m1/s1
InChI Key
VXUOFDJKYGDUJI-OAQYLSRUSA-N
アプリケーション
14:0 Lyso PC has been used as a lipid standard in the optimization of the liquid chromatography-mass spectrometry (LC-MS) method conditions. It has also been used to engineer collagen hydrogels and examine the in vitro release profiles of fluorescently labeled or computed tomography (CT) contrast biomolecules.
包装
30 mL Amber Narrow Mouth Glass Bottle with Screw Cap (855575C-1g)
30 mL Amber Narrow Mouth Glass Bottle with Screw Cap (855575C-500mg)
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (855575C-200mg)
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (855575C-25mg)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Liver,Kidney
WGK
WGK 3
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
855575C-25MG:4548173349817
855575C-1G:4548173349794
855575C-VAR:
855575C-BULK:
855575C-500MG:4548173349824
855575C-200MG:4548173349800
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)