710332C
Avanti
14:0 Cardiolipin (ammonium salt)
1′,3′-bis[1,2-dimyristoyl-sn-glycero-3-phospho]-glycerol (ammonium salt), chloroform
別名:
1,1′,2,2′-tetramyristoyl cardiolipin (ammonium salt); 1,1′,2,2′-tetratetradecanoyl cardiolipin (ammonium salt); CL(1′-[14:0/14:0],3′-[14:0/14:0])
About This Item
おすすめの製品
アッセイ
>99% (TLC)
フォーム
solution
包装
pkg of 1 × 2.5 mL (710332C-25mg)
メーカー/製品名
Avanti Research™ - A Croda Brand 710332C
濃度
10 mg/mL (710332C-25mg)
脂質タイプ
phospholipids
cardiolipins
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
詳細
アプリケーション
- as a standard in tandem mass spectrometry
- in the preparation of membrane proximal region (MPR) of human immunodeficiency virus (HIV-1) glycoprotein 41 (gp41)-lipopeptide conjugate and liposomes
- as a component of micelle for suspending C8 ceramide substrate in ceramide kinase assay
生物化学的/生理学的作用
包装
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Liver,Kidney
WGK
WGK 3
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
710332C-BULK:
710332C-VAR:
710332C-25MG:4548174017661
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
710332C-25MG | 4061837790973 |