アッセイ
>99% (TLC)
形状
chloroform solution
包装
pkg of 1 × 2.5 mL (710341C-25MG)
メーカー/製品名
Avanti Research™ - A Croda Brand
濃度
10 mg/mL in chloroform (710341C-25MG)
脂質タイプ
cardiolipins
phospholipids
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
O=P([O-])(OC[C@]([H])(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)OCC([H])(O)COP([O-])(OC[C@]([H])(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)=O.[Na+].[Na+]
詳細
生物化学的/生理学的作用
包装
法的情報
よく一緒に購入される製品
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Liver,Kidney
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
710341C-25MG:4548173353852
710341C-VAR:
試験成績書(COA)