Merck
C1649
Sigma-Aldrich
カルジオリピン 溶液 ウシ心臓由来
4.7-5.3 mg/mL in ethanol, ≥97% (TLC)
別名:
Diphosphatidylglycerol solution
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352211
NACRES:
NA.25
由来生物
bovine heart
品質水準
アッセイ
≥97% (TLC)
フォーム
liquid
包装
glass bottle of
濃度
4.7-5.3 mg/mL in ethanol
colorless to yellow
アプリケーション
general analytical
lipidomics
metabolomics
官能基
phospholipid
脂質タイプ
phosphoglycerides
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
カルジオリピンは、ミトコンドリア内膜にのみ見られるユニークなリン脂質です。この特異的局在により、カルジオリピンはミトコンドリアの構造と機能に重要な影響を及ぼすことがあります。カルジオリピンの含有量、構造、または局在にずれが生じると、ミトコンドリア活性が損なわれて、がん、神経疾患、心血管疾患、および代謝性疾患などのさまざまな病気を引き起すおそれがあります。カルジオリピンは、ミトコンドリア機能において重要な役割を果たすため、バイオマーカー開発への適用の可能性が非常に高く、また心臓血管、神経科学、がん、糖尿病、およびメタボロミクスに関する研究にも使用されています。
カルジオリピン(CL)は、二量体構造を持つ複合脂質です。4つのアシル鎖および2つのホスファチジル部分があります。そのホスファチジル部分はグリセロール骨格に結合しています。ミトコンドリア内膜の約15~20パーセントをカルジオリピンが占めています。
アプリケーション
ウシ心臓由来カルジオリピン溶液は、以下の用途に使用されています:
  • 酵素結合免疫吸着アッセイ(ELISA)ベースのカルジオリピン結合アッセイを実行するCorning 96ウェル酵素免疫測定法/放射性免疫測定法(EIA/RIA)プレートのコーティング
  • 放射性標識脂質を共遊走させるホスファチジルグリセロール(PG)を用いた脂質分析によるPGおよびカルジオリピン(CL)の同定
  • 抗リン脂質抗体(aPL)アッセイ用ELISAプレートのコーティング
生物化学的/生理学的作用
カルジオリピンは、哺乳類組織に低濃度で存在するミトコンドリアのリン脂質です。 しばしば膜成分の1つとなり、フィブロネクチンやビトロネクチン、I型コラーゲンの細胞接着を阻害することがあります。
カルジオリピン(CL)は、ミトコンドリアの生合成、融合・分裂、呼吸およびタンパク移入に重要な役割を果たします。細胞壁生合成、加齢、液胞ホメオスタシス、細胞周期、アポトーシスなど、ミトコンドリアの外側の細胞プロセスに寄与します。CLは心機能、オートファジー/マイトファジー、プロテインキナーゼC(PKC)経路にも関与しています。
特徴および利点
  • 多数の研究用途に適した高品質分子
  • 一般にメタボロミクスおよび生化学の研究に使用される
その他情報
80%以上の多価不飽和脂肪酸、主にリノ-ル酸を含有します。
私たちの生化学品ラインアップについて詳細な情報をご希望の場合は、このフォームに必要事項を入力してください。
物理的形状
エタノ-ル中に約5 mg/mL。
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
55.4 °F - closed cup
引火点(℃)
13 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
C1649-VAR:
C1649-500MG:4548173947853
C1649-25MG-KC:
C1649-BULK:
C1649-10MG:4548173947839
C1649-25MG:4548173947846
C1649-100MG:4548173947822
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
H A Schenkein et al.
Journal of dental research, 92(9), 814-818 (2013-07-17)
β2-glycoprotein I (β2GPI)-dependent anticardiolipin autoantibodies (aCl) are associated with thrombosis and fetal loss. Some microbial pathogens can induce pathogenic antibodies cross-reactive with β2GPI. Sera from a significant percentage of periodontitis patients contain aCl, and some periodontal pathogens contain antigens with
Hervé Roy et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 105(12), 4667-4672 (2008-02-29)
Multiple peptide resistance (MprF) virulence factors control cellular permeability to cationic antibiotics by aminoacylating inner membrane lipids. It has been shown previously that one class of MprF can use Lys-tRNA(Lys) to modify phosphatidylglycerol (PG), but the mechanism of recognition and
Michael S Lee et al.
Cells, 9(4) (2020-04-25)
Mantle cell lymphoma (MCL) is an aggressive subtype of non-Hodgkin's lymphoma. Despite being responsive to combination chemotherapy, median survival remains around 5 years due to high rates of relapse. Sphingolipid metabolism regulates MCL survival and proliferation and we found that
Keun Young Hwang et al.
Journal of virology, 90(1), 506-520 (2015-10-30)
Mitochondrial lipid raft-like microdomains, experimentally also termed mitochondrial detergent-resistant membrane fractions (mDRM), play a role as platforms for recruiting signaling molecules involved in antiviral responses such as apoptosis and innate immunity. Viruses can modulate mitochondrial functions for their own survival
Denong Wang et al.
Drug development research, 75(3), 172-188 (2014-03-22)
Using an integrated antigen microarray approach, we observed epitope-spreading of autoantibody responses to a variety of antigenic structures in the cerebrospinal fluid (CSF) of patients with multiple sclerosis (MS) and in the serum of mice with experimental autoimmune encephalomyelitis (EAE).