安全性情報
B5020
Supelco
バッファー、標準品
pH 4.00±0.01 (25 °C)
別名:
25 ℃、pH 4.00 ± 0.01 の pH 校正溶液
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161700
NACRES:
NA.25
フォーム
liquid
品質水準
color-coded red
pH
4.00±0.01 (25 °C)
保管温度
15-25°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
分析手順におけるpHプローブおよびpHメータの較正には、緩衝液標準物質を用いました。
特徴および利点
  • NIST標準物質にトレース可能。
  • 使いやすいようにさまざまなパッケージで提供されるすぐに使用できるソリューション
包装
500 mL ポリエチレンボトル入り; 1 gal 使いやすいコック付き卓上ディスペンサー入り。
アナリシスノート
NIST標準物質により標準化されています。
Standard
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
B5020-VAR:
B5020-500ML:4548174014943
B5020-500ML-C:
B5020-6X500ML:4548174014974
B5020-1GA:4548174014936
B5020-20ML:
80066:
B5020-BULK:
B5020-1GA-PW:
B5020-500ML-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
An integrated flex-microfluidic-Si chip device towards sweat sensing applications
Nie C, et al.
Sensors and Actuators B, Chemical, 227, 427-437 (2016)
Hydrochloric acid alters the effect of L-glutamic acid on cell viability in human neuroblastoma cell cultures
Croce N, et al.
Journal of Neuroscience Methods, 217(1-2), 26-30 (2013)
プロトコル
Enzymatic Assay of Carbonic Anhydrase for Wilbur-Anderson Units (EC 4.2.1.1)