Merck
710335P
Avanti
18:1 カルジオリピン
Avanti Research - A Croda Brand
別名:
テトラオレオイルカルジオリピン; 1,1′,2,2′-テトラ-(9Z-オクタデセノイル)カルジオリピン (ナトリウム塩); CL(1′-[18:1(9Z)/18:1(9Z)],3′-[18:1(9Z)/18:1(9Z)])
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C81H148O17P2Na2
CAS番号:
分子量:
1501.96
MDL番号:
UNSPSCコード:
51191904
NACRES:
NA.25
詳細
1′,3′-bis[1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-phospho]-glycerol (sodium salt)
アッセイ
>99% (TLC)
フォーム
powder
包装
pkg of 2 × 100 mg (710335P-200mg)
pkg of 5 × 100 mg (710335P-500mg)
pkg of 1 × 25 mg (710335P-25mg)
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand
脂質タイプ
phospholipids
cardiolipins
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
詳細
カルジオリピンには、グリセロール結合した2つのホスファチジル基があります。細菌膜内に存在します。18:1 カルジオリピンまたはテトラオレオイルカルジオリピン(TOCL)は、モノ不飽和ミトコンドリアリン脂質です。TOCLの二重層は、心臓カルジオリピンより厚いです。 TOCLの二重層は、ジオレオイルホスファチジルコリン(DOPC)二重層と比べて炭化水素鎖の厚みが大きいです。
カルジオリピンは、アニオン性リン脂質です。
カルジオリピンは、内部ミトコンドリア膜内に局在する独特のリン脂質であり、全脂質の最高で20%を占めます。カルジオリピンは非二重層アニオン性リン脂質であり、4つのアシル鎖および小さな頭部基を有しています。
アプリケーション
18:1 カルジオリピンは、ルミノール増感化学発光検出の脂質基質として使用されてきました。
18:1 カルジオリピンは以下の用途に使用されています:
  • 純粋な(100%)カルジオリピン液胞の調製
  • 化学発光法によるシトクロムcペルオキシダーゼ活性の強度の測定
  • シトクロムc Trp59の蛍光測定バイオセンサーチップの固定化
  • シトクロムcとアニオン性リン脂質との関連の研究。
18:1 カルジオリピンは以下の用途に使用されています:
  • 細菌由来の機械受容チャネルを再構築するリポソームの調製
  • 親油性バイオセンサーL1チップの表面の固定化
  • ペルオキシダーゼ酸化活性測定における脂質基質として
生物化学的/生理学的作用
18:1 カルジオリピンまたはテトラオレオイルカルジオリピン(TOCL)は、ミトコンドリアにおける酸化的リン酸化および呼吸を制御します。カルジオリピンにおける代謝経路障害は、Barth症候群患者と関連しています。TOCLは、シトクロムCの存在下で酸化を起こします。
カルジオリピンおよびシトクロムcの相互作用は、酸化的リン酸化およびアポトーシスに関与するタンパクの機能を決定します。タンパク取込み経路に関与するカルジオリピンは、酵素が関与する構造を維持しています。カルジオリピンは、ミトコンドリアの機能および膜電位を制御しています。本化合物は、内部ミトコンドリア膜およびその中のタンパクに対する構造的支援を提供しています。カルジオリピンの濃度および組成の変化は、虚血、甲状腺機能低下、加齢、心不全および心骨格筋症などの病態に関連しています。
カルジオリピンは、膜の動的構成および細胞分裂に関与しています。本化合物はプロトン取込み経路を制御します。カルジオリピンは、ミトコンドリアの生合成、融合および分裂、呼吸ならびにタンパク移入において重要な役割を果たします。本化合物は、細胞壁生合成、液胞ホメオスタシス、加齢、細胞周期およびアポトーシスを制御します。
包装
5 mL透明ガラス密封アンプル(710335P-200mg)
5 mL透明ガラス密封アンプル(710335P-25mg)
5 mL透明ガラス密封アンプル(710335P-500mg)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
755.6 - 820.4 °F
引火点(℃)
402 - 438 °C
適用法令
Jan Code
710335P-VAR:
710335P-500MG:
710335P-200MG:
710335P-BULK:
710335P-25MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 8
1 of 8
Evaluation of cytochrome c affinity to anionic phospholipids by means of surface plasmon resonance
Stepanov G, et al.
Febs Letters, 97?100-97?100 (2009)
The role of cardiolipin in cardiovascular health
Shen Z, et al.
BioMed Research International, 2015 (2015)
Lipidomics: Technologies and applications (2012)
Lipoperoxide radical production during oxidation of cardiolipin in the complex with cytochrome c
Vladimirov YA, et al.
Biochemistry (Moscow) Supplement Series A: Membrane and Cell Biology, 3(4), 467-477 (2009)
Structural and mechanical properties of cardiolipin lipid bilayers determined using neutron spin echo, small angle neutron and X-ray scattering, and molecular dynamics simulations
Pan J, et al.
Soft Matter, 11(1), 130-138 (2015)
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
710335P-200MG4061835228232
710335P-25MG4061835228249
710335P-500MG4061835228256