Merck
840475P
Avanti
18:1 (Δ9-Cis) PG
Avanti Research - A Croda Brand
別名:
1,2-ジ-(9Z-オクタデセノイル)-sn-グリセロ-3-ホスホ-(1'racグリセロール)(ナトリウム塩)、DOPG、PG(18:1(9Z)/18:1(9Z))
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C42H78O10PNa
CAS番号:
分子量:
797.03
UNSPSCコード:
51191904
NACRES:
NA.25
詳細
1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-phospho-(1′-rac-glycerol) (sodium salt)
アッセイ
>99% (TLC)
形状
powder
包装
pkg of 1 × 1 g (840475P-1g)
pkg of 2 × 100 mg (840475P-200mg)
pkg of 5 × 100 mg (840475P-500mg)
pkg of 1 × 25 mg (840475P-25mg)
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand
脂質タイプ
cardiolipins
phospholipids
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
[H][C@@](COP([O-])(OCC(O)CO)=O)(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O.[Na+]
詳細
ホスホグリセリド(PG)はグリセロリン脂質とも呼ばれています。細胞膜の脂質二重層の重要な成分です。3つの炭素からなるグリセリンを骨格として、グリセリンのC-1位とC-2位のヒドロキシ基にそれぞれ長鎖脂肪酸がエステル結合し、C-3位のヒドロキシ基にリン酸がエステル結合しています。すべての細胞の膜に高濃度で認められ、貯蔵脂肪に低濃度で認められます。1,2-ジオレオイル-sn-グリセロ-3-ホスホ-(1'-rac-グリセリン) (DOPG)/18:1 (Δ9-Cis) PGは、その頭部に2つのヒドロキシ基を持っています。アニオン性脂質です。
アプリケーション
18:1 (Δ9-Cis) PGは以下の用途に用いられました。
  • 巨大人工脂質膜小胞(GUV)の作製
  • 200 nmの大型人工脂質膜小胞(LUV)の作製
  • 人工的に電荷を変化させたリポソーム膜を作製する際に未処理のマクロファージ膜に添加
生物化学的/生理学的作用
ホスホグリセリド(PG)/グリセロリン脂質は、細胞のシグナル伝達系において重要な役割を果たしています。また、細胞膜のタンパク質のアンカーでもあります。
包装
5 mL透明ガラス密封アンプル(850475P-200mg)
5 mL透明ガラス密封アンプル(850475P-25mg)
5 mL透明ガラス密封アンプル(850475P-500mg)
ネジ蓋付き60 mL褐色広口ガラスボトル(850475P-1g)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
840475P-500MG:
840475P-25MG:
840475P-200MG:
840475P-1G:
840475P-BULK:
840475P-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 8
1 of 8
Isoeugenol has a non-disruptive detergent-like mechanism of action
Hyldgaard M, et al.
Frontiers in Microbiology, 6, 754-754 (2015)
Lipids
Medical Biochemistry, 99-119 (2017)
Membrane Structure and Dynamics
Cell Biology, 227- 239 (2017)
Tripartite Chimeras Comprising Functional Domains Derived from the Cytosolic NADPH Oxidase Components p47phox, p67phox, and Rac1 Elicit Activator-independent Superoxide Production by Phagocyte Membranes AN ESSENTIAL ROLE FOR ANIONIC MEMBRANE PHOSPHOLIPIDS
Berdichevsky Y, et al.
The Journal of biological chemistry, 282(30), 22122-22139 (2007)
Using protein-fatty acid complexes to improve vitamin D stability
Pedersen JN, et al.
Journal of Dairy Science, 99(10), 7755-7767 (2016)