詳細
1-palmitoyl-2-oleoyl-sn-glycero-3-phosphate (sodium salt)
アッセイ
>99% (TLC)
形状
powder
包装
pkg of 2 × 100 mg (840857P-200mg)
pkg of 5 × 100 mg (840857P-500mg)
pkg of 1 × 25 mg (840857P-25mg)
メーカー/製品名
Avanti Research™ - A Croda Brand
脂質タイプ
cardiolipins
phospholipids
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
[H][C@@](COP([O-])(O)=O)(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O.[Na+]
InChI
1S/C37H71O8P.Na/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-20-22-24-26-28-30-32-37(39)45-35(34-44-46(40,41)42)33-43-36(38)31-29-27-25-23-21-19-16-14-12-10-8-6-4-2;/h17-18,35H,3-16,19-34H2,1-2H3,(H2,40,41,42);/q;+1/p-1/b18-17-;/t35-;/m1./s1
InChI Key
PPYXMAJBOKWTQX-RYRMQHSSSA-M
関連するカテゴリー
詳細
アプリケーション
- in liposomes preparation
- for lipid extraction of mitochondria
- to generate multilamellar phospholipid vesicles
生物化学的/生理学的作用
包装
法的情報
よく一緒に購入される製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
840857P-VAR:
840857P-500MG:
840857P-25MG:
840857P-200MG:
840857P-BULK:
試験成績書(COA)