詳細
1,2-distearoyl-sn-glycero-3-phosphate (sodium salt)
アッセイ
>99% (TLC)
フォーム
powder
包装
pkg of 1 × 25 mg (830865P-25mg)
pkg of 1 × 500 mg (830865P-500mg)
メーカー/製品名
Avanti Research™ - A Croda Brand
脂質タイプ
cardiolipins
phospholipids
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
InChI
1S/C39H77O8P.Na/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-38(40)45-35-37(36-46-48(42,43)44)47-39(41)34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2;/h37H,3-36H2,1-2H3,(H2,42,43,44);/q;+1/p-1/t37-;/m1./s1
InChI Key
ALPWRKFXEOAUDR-GKEJWYBXSA-M
詳細
アプリケーション
- as a component in the bilayer to study its vesiculation ability on different coat protein I (COPI) fission factor
- to study its effects on intracellular Ca2+ concentration ([Ca2+]i) in C6 rat glioma and L2071 mouse fibroblast cells
- to study its effects on phosphorylation of cytochrome b(558) alpha chain (p22phox)
生物化学的/生理学的作用
包装
法的情報
よく一緒に購入される製品
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
830865P-500MG:
830865P-BULK:
830865P-VAR:
830865P-25MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)