アッセイ
>99% (TLC)
フォーム
powder
包装
pkg of 1 × 25 mg (840885P-25mg)
メーカー/製品名
Avanti Research™ - A Croda Brand 840885P
脂質タイプ
cardiolipins
phospholipids
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
[H][C@@](COP([O-])(O)=O)(OC(CCCCCCC/C=C\C/C=C\CCCCC)=O)COC(CCCCCCC/C=C\C/C=C\CCCCC)=O.[Na+]
InChI
1S/C39H69O8P.Na/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-38(40)45-35-37(36-46-48(42,43)44)47-39(41)34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2;/h11-14,17-20,37H,3-10,15-16,21-36H2,1-2H3,(H2,42,43,44);/q;+1/p-1/b13-11-,14-12-,19-17-,20-18-;/t37-;/m1./s1
InChI Key
UMYNPOZOTCNQKB-DKSSBCNHSA-M
WGK
WGK 3
Jan Code
840885P-25MG:
840885P-BULK:
840885P-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)