Merck
840875C
Avanti
18:1 PA
Avanti Research - A Croda Brand
別名:
1,2-ジ-(9Z-オクタデセノイル)-sn-グリセロ-3-リン酸(ナトリウム塩); DOPA; PA(18:1(9Z)/18:1(9Z))
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C39H72O8PNa
CAS番号:
分子量:
722.95
MDL番号:
UNSPSCコード:
51191904
NACRES:
NA.25
詳細
1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-phosphate (sodium salt), chloroform solution
アッセイ
>99% (TLC)
フォーム
liquid
包装
pkg of 1 × 2.5 mL (840875C-25mg)
pkg of 2 × 20 mL (840875C-1g)
pkg of 2 × 4 mL (840875C-200mg)
pkg of 5 × 4 mL (840875C-500mg)
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand
濃度
10 mg/mL (840875C-25mg)
25 mg/mL (840875C-1g)
25 mg/mL (840875C-200mg)
25 mg/mL (840875C-500mg)
脂質タイプ
cardiolipins
phospholipids
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
[Na].[P](=O)(OC[C@H](OC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC)COC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC)(O)O
InChI
1S/C39H73O8P.Na/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-38(40)45-35-37(36-46-48(42,43)44)47-39(41)34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2;/h17-20,37H,3-16,21-36H2,1-2H3,(H2,42,43,44);/b19-17-,20-18-;/t37-;/m1./s1
InChI Key
KHDHADSEKGCPKW-ZBFGHDQJSA-N
詳細
18:1 PA[1,2-ジオレオイル-sn-グリセロ-3-リン酸(ナトリウム塩)]は、骨格にホスファチジン酸基を有するように修飾した脂質のナトリウム塩です。
アプリケーション
18:1 PA[1,2-ジオレオイル-sn-グリセロ-3-リン酸(ナトリウム塩)]は以下の用途に用いられています。
  • 薄層クロマトグラフィー(TLC)によるホスファチジン酸アッセイでヨウ素染色後にPAの位置を同定する際の合成標準として
  • 液体クロマトグラフィー−質量分析(LCMS)の最適化の際の脂質標準として
  • リン脂質の放射性標識分析における脂質標準として
生物化学的/生理学的作用
ホスファチジン酸(PA)は脂質メッセンジャーとして働きます。哺乳類ラパマイシン標的タンパク質(mTOR)シグナル伝達において重要な役割を果たしています。
包装
30 mLスクリューキャップ付き琥珀色狭口ガラスボトル(840875C-1 g)
5 mL 透明ガラス密封アンプル(840875C-25 mg)
5 mL透明ガラス密封アンプル(840875C-200 mg)
5 mL透明ガラス密封アンプル(840875C-500 mg)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Liver,Kidney
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
does not flash
引火点(℃)
does not flash
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
840875C-25MG:4548174018019
840875C-BULK:
840875C-1G:4548174018026
840875C-500MG:4548174018040
840875C-200MG:4548174018033
840875C-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Shutao Guo et al.
Journal of controlled release : official journal of the Controlled Release Society, 174, 137-142 (2013-11-28)
The poor solubility of cisplatin (CDDP) often presents a major obstacle in the formulation of CDDP in nanoparticles (NPs) by traditional methods. We have developed a novel method for synthesizing CDDP NPs taking advantage of its poor solubility. By mixing
Zhenping Cao et al.
Nature communications, 10(1), 5783-5783 (2019-12-21)
The gut microbiota represents a huge community of microorganisms that play essential roles in immune modulation and homeostasis maintenance. Microbiota transplantation is an important approach to prevent and treat disease as it can inhibit pathogen colonization and positively modulate bacterial
Shireesha Sankella et al.
The Journal of biological chemistry, 289(8), 4762-4777 (2014-01-16)
In this study we examined the role of phosphatidic acid (PA) in hepatic glucose production (HGP) and development of hepatic insulin resistance in mice that lack 1-acylglycerol-3-phosphate O-acyltransferase 2 (AGPAT2). Liver lysophosphatidic acid and PA levels were increased ∼2- and
Taylor E Miller et al.
Biology open, 6(2), 176-186 (2016-12-25)
The removal of mRNA transcript poly(A) tails by 3'→5' exonucleases is the rate-limiting step in mRNA decay in eukaryotes. Known cellular deadenylases are the CCR4-NOT and PAN complexes, and poly(A)-specific ribonuclease (PARN). The physiological roles and regulation for PARN is
Xinhui Sun et al.
Cell cycle (Georgetown, Tex.), 14(5), 721-731 (2015-01-16)
It had been known for decades that primordial follicles in mammalian ovaries are assembled with definite numbers and represent the ovarian reserve throughout the reproductive life. Intra-oocyte PI3K/mTOR pathways have been indicated to play a central role on the activation