由来生物
synthetic
品質水準
グレード
Halal
Kosher
アッセイ
≥99%
屈折率
n20/D 1.418 (lit.)
bp
199 °C (lit.)
mp
−92 °C (lit.)
密度
0.87 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
earthy
SMILES記法
CCCCC(CC)COC(C)=O
InChI
1S/C10H20O2/c1-4-6-7-10(5-2)8-12-9(3)11/h10H,4-8H2,1-3H3
InChI Key
WOYWLLHHWAMFCB-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
- 蒸しパンにおける風味特性と微生物群集に対する膨張剤の影響:伝統的な中国式発酵生地と市販イースト菌の比較分析:この研究では、蒸しパンの風味特性と微生物群集に影響を与える酢酸 2-エチルヘキシルの役割を調査し、食品科学と調理への応用におけるその重要性を強調しています(Fu et al., 2023)。
免責事項
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
159.8 °F
引火点(℃)
71 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W514705-SAMPLE:
W514705-SAMPLE-K:
W514705-1KG:
W514705-1KG-K:
W514705-9KG-K:
W514705-9KG:
W514705-VAR-K:
W514705-20KG:
W514705-BULK-K:
W514705-20KG-K:
この製品を見ている人はこちらもチェック