蒸気密度
4.49 (vs air)
蒸気圧
0.2 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥99.5% (GC)
自己発火温度
550 °F
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
expl. lim.
0.88 %, 104 °F
9.7 %, 113 °F
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
屈折率
n20/D 1.431 (lit.)
n20/D 1.431
bp
183-186 °C (lit.)
mp
−76 °C (lit.)
密度
0.833 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
SMILES記法
CCCCC(CC)CO
InChI
1S/C8H18O/c1-3-5-6-8(4-2)7-9/h8-9H,3-7H2,1-2H3
InChI Key
YIWUKEYIRIRTPP-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
167.0 °F - closed cup
引火点(℃)
75 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
08607-BULK-F:
08607-VAR-F:
08607-1ML-F:
08607-5ML-F:
この製品を見ている人はこちらもチェック