Merck
W478515
Sigma-Aldrich
2-Octyl-2-dodecenal
mixture of cis and trans, 94%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H38O
CAS番号:
分子量:
294.52
FEMA番号:
4785
UNSPSCコード:
12164502
由来生物
synthetic
品質水準
グレード
Halal
Kosher
法規制遵守
FDA 21 CFR 117
アッセイ
94%
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
waxy
SMILES記法
O=C\C(=C/CCCCCCCCC)\CCCCCCCC
InChI
1S/C20H38O/c1-3-5-7-9-11-12-14-16-18-20(19-21)17-15-13-10-8-6-4-2/h18-19H,3-17H2,1-2H3/b20-18-
InChI Key
WLUZPPJJEOWTBI-ZZEZOPTASA-N
関連するカテゴリー
免責事項
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
W478515-VAR-K:
W478515-SAMPLE-K:
W478515-100G-K:
W478515-BULK:
W478515-1KG-K:
W478515-BULK-K:
W478515-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
W478515-SAMPLE-K4061838696403
W478515-100G-K4061838696281
W478515-1KG-K4061838696298