Merck
W478620
Sigma-Aldrich
2-Hexyl-2-decenal
natural (US), mixture of cis and trans, ≥95%, stabilized
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H30O
CAS番号:
分子量:
238.41
FEMA番号:
4786
UNSPSCコード:
12164502
NACRES:
NA.21
官能:
fatty; waxy
グレード:
Halal
Kosher
natural (US)
由来生物:
botanical
食物アレルゲン:
no known allergens
由来生物
botanical
品質水準
グレード
Halal
Kosher
natural (US)
法規制遵守
FDA 21 CFR 117
アッセイ
≥95%
含みます
BHA as stabilizer
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
fatty; waxy
SMILES記法
O=CC(=CCCCCCCC)CCCCCC
InChI
1S/C16H30O/c1-3-5-7-9-10-12-14-16(15-17)13-11-8-6-4-2/h14-15H,3-13H2,1-2H3
InChI Key
RSBRHLFCWKXUSQ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
免責事項
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
W478620-100G-K:
W478620-1KG-K:
W478620-VAR-K:
W478620-BULK:
W478620-BULK-K:
W478620-VAR:
W478620-SAMPLE-K:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)