Merck
W478955
Sigma-Aldrich
2,6-Dimethyl-5-heptenol
natural, ≥95%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H18O
CAS番号:
分子量:
142.24
FEMA番号:
4789
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
NACRES:
NA.21
由来生物
botanical
品質水準
グレード
Halal
Kosher
natural
認証
meets purity specifications of JECFA
法規制遵守
FDA 21 CFR 117
アッセイ
≥95%
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
green; oily; waxy
SMILES記法
OCC(CCC=C(C)C)C
InChI
1S/C9H18O/c1-8(2)5-4-6-9(3)7-10/h5,9-10H,4,6-7H2,1-3H3
InChI Key
WFZFXUZFKAOTRR-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
免責事項
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
386.1 °F
引火点(℃)
196.7 °F
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W478955-BULK:
W478955-100G-K:
W478955-1KG-K:
W478955-SAMPLE-K:
W478955-VAR-K:
W478955-BULK-K:
W478955-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
W478955-100G-K
W478955-1KG-K
W478955-SAMPLE-K