Merck
W431433
Sigma-Aldrich
Phenethyl decanoate
≥95%, FG
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C18H28O2
CAS番号:
分子量:
276.41
FEMA番号:
4314
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
Flavis 番号:
09.685
NACRES:
NA.21
官能:
honey; floral; sweet
グレード:
FG
食物アレルゲン:
no known allergens
グレード
FG
品質水準
法規制遵守
EU 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
アッセイ
≥95%
アプリケーション
flavors and fragrances
食物アレルゲン
no known allergens
官能
honey; floral; sweet
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
W431433-100G:
W431433-BULK:
W431433-SAMPLE:
W431433-25G:
W431433-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)