Merck
W430622
Sigma-Aldrich
2-Methylbutyl-3-methyl-2-butenoate
≥95%, FG
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H18O2
CAS番号:
分子量:
170.25
FEMA番号:
4306
UNSPSCコード:
12164502
Flavis 番号:
09.942
NACRES:
NA.21
官能:
berry; fresh; green; floral; fruity
グレード:
FG
食物アレルゲン:
no known allergens
グレード
FG
品質水準
法規制遵守
EU 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
アッセイ
≥95%
アプリケーション
flavors and fragrances
食物アレルゲン
no known allergens
官能
berry; fresh; green; floral; fruity
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
167.7 °F
引火点(℃)
75.4 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W430622-VAR:
W430622-BULK:
W430622-SAMPLE:
W430622-25G:
W430622-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)