Merck
W233218
Sigma-Aldrich
コニャックオイル
white, natural, FG
別名:
ヨーロッパブドウ(Vitis Vinifera), Vitis vinifera, グレープシードオイル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
FEMA番号:
2332
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
NACRES:
NA.21
由来生物
Vitis vinifera
グレード
FG
Fragrance grade
natural
認証
follows IFRA guidelines
法規制遵守
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 182.50
屈折率
n20/D 1.428
密度
0.870 g/mL at 25 °C
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
香料中のアレルゲン
no known allergens
官能
fruity; wine-like
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
調製ノート
抽出法:水蒸気蒸留法
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
152.1 °F - closed cup
引火点(℃)
66.7 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W233218-VAR:
W233218-1KG:
W233218-SAMPLE:
W233218-100G:
W233218-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)