由来生物
synthetic
品質水準
グレード
FG
Halal
Kosher
法規制遵守
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
アッセイ
≥95%
含みます
α-tocopherol as stabilizer
屈折率
n20/D 1.471 (lit.)
bp
57 °C/0.6 mmHg (lit.)
密度
0.875 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
cucumber; fresh; green; melon; citrus; vegetable
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[H]C(=O)\C([H])=C(/[H])CC\C([H])=C(/[H])CC
InChI
1S/C9H14O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10/h3-4,7-9H,2,5-6H2,1H3/b4-3+,8-7+
InChI Key
HZYHMHHBBBSGHB-DYWGDJMRSA-N
WGK
WGK 3
引火点(°F)
188.6 °F - closed cup
引火点(℃)
87 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W376604-VAR-K:
W376604-25G:
W376604-100G:
W376604-SAMPLE:
W376604-BULK:
W376604-1KG-K:
W376604-BULK-K:
W376604-1KG:
W376604-100G-K:
W376604-25G-K:
W376604-SAMPLE-K:
試験成績書(COA)