由来生物
synthetic
品質水準
グレード
Halal
Kosher
認証
meets purity specifications of JECFA
アッセイ
≥99%
屈折率
n20/D 1.439 (lit.)
bp
92-93 °C/768 mmHg (lit.)
密度
0.912 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
coffee; ethereal; sweet
SMILES記法
CCc1ccco1
InChI
1S/C6H8O/c1-2-6-4-3-5-7-6/h3-5H,2H2,1H3
InChI Key
HLPIHRDZBHXTFJ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
免責事項
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
Jan Code
W367303-1KG-K:
W367303-VAR-K:
W367303-BULK-K:
W367303-25G:
W367303-SAMPLE:
W367303-1KG:
W367303-100G-K:4548173979700
W367303-25G-K:4548173979717
W367303-SAMPLE-K:
W367303-100G:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
W367303-25G | |
W367303-100G | |
W367303-100G-K | 4061838183132 |
W367303-1KG | |
W367303-1KG-K | |
W367303-25G-K | 4061838080066 |
W367303-SAMPLE | |
W367303-SAMPLE-K | 4061837537196 |