Merck
W267708
Sigma-Aldrich
4′-メチルアセトフェノン
≥95%, FCC, FG
別名:
メチルp-トリルケトン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3C6H4COCH3
CAS番号:
分子量:
134.18
FEMA番号:
2677
Beilstein:
606053
EC Number:
欧州評議会番号:
156
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
7.022
NACRES:
NA.21
官能:
hawthorne; floral
グレード:
FG
Halal
Kosher
由来生物:
synthetic
認証:
meets purity specifications of JECFA
食物アレルゲン:
no known allergens
由来生物
synthetic
品質水準
グレード
FG
Halal
Kosher
認証
meets purity specifications of JECFA
法規制遵守
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
アッセイ
≥95%
屈折率
n20/D 1.533 (lit.)
bp
226 °C (lit.)
mp
22-24 °C (lit.)
密度
1.004 g/mL at 20 °C
1.005 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
hawthorne; floral
SMILES記法
CC(=O)c1ccc(C)cc1
InChI
1S/C9H10O/c1-7-3-5-9(6-4-7)8(2)10/h3-6H,1-2H3
InChI Key
GNKZMNRKLCTJAY-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
4′-Methylacetophenone occurs naturally in mango, tomato and orange.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Skin Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
179.6 °F - closed cup
引火点(℃)
82 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
W267708-BULK-K:
W267708-5KG:
W267708-1KG-K:
W267708-25KG-K:
W267708-1KG:
W267708-10KG:
W267708-10KG-K:
W267708-25KG:
W267708-SAMPLE:
W267708-VAR-K:
W267708-SAMPLE-K:
W267708-5KG-K:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Volatile components from mango (Mangifera indica L.) cultivars.
Pino JA, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 53(6), 2213-2223 (2005)
Volatile aroma constituents of orange.
Macleod AJ, et al
Phytochemistry, 27(7), 2185-2188 (1988)
A novel approach for nontargeted data analysis for metabolomics. Large-scale profiling of tomato fruit volatiles.
Tikunov Y, et al.
Plant Physiology, 139(3), 1125-1137 (2005)
Koji Uwai et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 16(3), 1084-1089 (2007-11-17)
Stereoselective reductive metabolism of various p-substituted acetophenone derivatives was studied using isolated rat liver 3alpha-hydroxysteroid dehydrogenase (3alpha-HSD). Kinetic experiments were performed and analyzed by measuring the products by HPLC using a chiral column. The results demonstrated that the presence of