安全性情報
8.06179
Sigma-Aldrich
4-Methylbenzaldehyde
for synthesis
別名:
4-Methylbenzaldehyde, p-Tolualdehyde, p-Toluylaldehyde
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
4-(CH3)C6H4CHO
CAS番号:
分子量:
120.15
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352114
EC Index Number:
203-246-9
NACRES:
NA.22
蒸気圧
0.33 hPa ( 25 °C)
品質水準
アッセイ
≥97.0% (GC)
自己発火温度
395 °C (DIN 51794)
有効性
1600 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
0.9-5.6 % (v/v)
bp
204 °C/1013 hPa
mp
-6 °C
転移温度
flash point 71.5 °C (DIN 51758)
密度
1.02 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
SMILES記法
O=Cc1ccc(cc1)C
InChI
1S/C8H8O/c1-7-2-4-8(6-9)5-3-7/h2-6H,1H3
InChI Key
FXLOVSHXALFLKQ-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.016 - 1.018
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
161.6 °F - closed cup
引火点(℃)
72 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体