Merck
135178
Sigma-Aldrich
クミンアルデヒド
98%
別名:
4-イソプロピルベンズアルデヒド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)2CHC6H4CHO
CAS番号:
分子量:
148.20
Beilstein:
636547
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
98%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.529 (lit.)
bp
235-236 °C (lit.)
溶解性
H2O: insoluble
alcohol: soluble
diethyl ether: soluble
密度
0.981 g/mL at 20 °C
0.977 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
aldehyde
SMILES記法
[H]C(=O)c1ccc(cc1)C(C)C
InChI
1S/C10H12O/c1-8(2)10-5-3-9(7-11)4-6-10/h3-8H,1-2H3
InChI Key
WTWBUQJHJGUZCY-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
クミンアルデヒドは、Culex pipiensに対するモノテルペンの殺幼虫および殺成虫毒性の研究に使用されていますEucalyptus giliiのエッセンシャルオイルやさまざまな抽出物の化合物、抗菌および抗酸化活性の評価に使用されています。
生物化学的/生理学的作用
クミンアルデヒドは、ストレプトマイシン誘発糖尿病ラットでインスリン分泌を高めます。 マウスB16-F10メラノーマば培養細胞でのメラニン形成を抑制します。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
199.4 °F
引火点(℃)
93 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
135178-100G:
135178-500G:
135178-5G:
135178-VAR:
135178-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Dorsaf Ben Hassine et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 17(8), 9540-9558 (2012-08-11)
In this study, essential oil and various extracts (hexane, petroleum ether, acetone, ethanol, methanol and water) of Eucalyptus gilii were screened for their chemical composition, antimicrobial and antioxidant activities. The essential oil chemical composition was analyzed by gas chromatography-mass spectrometry
LARVICIDAL, ADULTICIDAL AND GROWTH INHIBITORY EFFECTS OF MONOTERPENES ON CULEX PIPIENS L.(DIPTERA: CULICIDAE).
Zahran HE-DM, et al.
Journal of Agricultural Research Kafer El-Sheikh Univ, 36(4), 385-341 (2010)
Hoi-Seon Lee
Journal of agricultural and food chemistry, 53(7), 2446-2450 (2005-03-31)
The inhibitory activity of Cuminum cyminum seed-isolated component was evaluated against lens aldose reductase and alpha-glucosidase isolated from Sprague-Dawley male rats and compared to that of 11 commercially available components derived from C. cyminum seed oil, as well as quercitrin
Teruhiko Nitoda et al.
Phytotherapy research : PTR, 22(6), 809-813 (2008-04-17)
Cuminaldehyde (4-isopropylbenzaldehyde) suppressed melanin formation in cultured murine B16-F10 melanoma cells in a dose-dependent decrease up to 0.25 mm without affecting cell growth. Approximately 30% suppression in melanin production resulted when the cells were cultured with 0.25 mm of cuminaldehyde.
M Désage et al.
Journal of chromatography. B, Biomedical applications, 678(2), 205-210 (1996-04-12)
The flavours contained in a mammalian mother's milk can exert a marked influence on her offspring's proximate suckling behaviour and later preferences. The aim of this study was to establish a reliable analytical procedure to characterise the mammary transfer of