Merck
173606
Sigma-Aldrich
4-エトキシベンズアルデヒド
99%
別名:
p-Ethoxybenzaldehyde
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C2H5OC6H4CHO
CAS番号:
分子量:
150.17
Beilstein:
386863
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
99%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.559 (lit.)
bp
255 °C (lit.)
mp
13-14 °C (lit.)
密度
1.08 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
aldehyde
SMILES記法
[H]C(=O)c1ccc(OCC)cc1
InChI
1S/C9H10O2/c1-2-11-9-5-3-8(7-10)4-6-9/h3-7H,2H2,1H3
InChI Key
JRHHJNMASOIRDS-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
4-Ethoxybenzaldehyde was used as an anti-inflammatory and prostaglandin E2 suppressor in skin lightening agents.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
173606-100G:
173606-VAR:
173606-25G:
173606-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Elizabeth T T Makino et al.
Journal of drugs in dermatology : JDD, 12(3), s16-s20 (2013-04-03)
Skin lightening preparations are used by people all over the world for a diverse range of dermatologic indications. Hydroquinone (HQ) is the gold standard and remains the only prescription product available in the United States for the treatment of generalized