Merck
226750
Sigma-Aldrich
4′-エチルアセトフェノン
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C2H5C6H4COCH3
CAS番号:
分子量:
148.20
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.5293 (lit.)
bp
125 °C/20 mmHg (lit.)
mp
−20.6 °C (lit.)
密度
0.993 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
ketone
SMILES記法
CCc1ccc(cc1)C(C)=O
InChI
1S/C10H12O/c1-3-9-4-6-10(7-5-9)8(2)11/h4-7H,3H2,1-2H3
InChI Key
NODGRWCMFMEGJH-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
詳細
4-Ethylacetophenone is one of the attractive components of a carob-peanut extract that elicited a positive behavioral response from Oryzaephilus surinamensis, S. granarius and C. ferrugineus.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
195.8 °F - closed cup
引火点(℃)
91 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
226750-100G:
226750-25G:
226750-VAR:
226750-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
226750-100G4061838780317
226750-25G