Merck
69530
Supelco
2-エチルフラン
analytical standard
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H8O
CAS番号:
分子量:
96.13
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
85151701
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
アッセイ
≥98.0% (GC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
不純物
≤0.5% water
屈折率
n20/D 1.437-1.443
n20/D 1.439 (lit.)
bp
92-93 °C/768 mmHg (lit.)
密度
0.912 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
フォーマット
neat
SMILES記法
CCc1ccco1
InChI
1S/C6H8O/c1-2-6-4-3-5-7-6/h3-5H,2H2,1H3
InChI Key
HLPIHRDZBHXTFJ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
28.4 °F - closed cup
引火点(℃)
-2 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
Jan Code
69530-1ML:
69530-VAR:
69530-BULK:
69530-5ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Francisco J Hidalgo et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 62(49), 12045-12051 (2014-11-25)
The carbonyl-scavenging ability of 2-amino-1-methylbenzimidazole (AMBI) and the heterocyclic aromatic amine 2-amino-1-methyl-6-phenylimidazo[4,5-b]pyridine (PhIP) was investigated in an attempt to identify new routes that can modify the carbonyl content of foods. The reaction of both AMBI and PhIP with 2-alkenals, 2,4-alkadienals