Merck
W376302
Sigma-Aldrich
ジヒドロジャスモン
≥98%, stabilized, FG
別名:
3-メチル-2-ペンチル-2-シクロペンテン-1-オン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)4C5H4(CH3)(=O)
CAS番号:
分子量:
166.26
FEMA番号:
3763
Beilstein:
1906471
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
7.140
NACRES:
NA.21
由来生物
synthetic
品質水準
グレード
FG
Halal
Kosher
法規制遵守
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
アッセイ
≥98%
含みます
α-tocopherol as stabilizer (synthetic)
屈折率
n20/D 1.479 (lit.)
bp
120-121 °C/12 mmHg (lit.)
密度
0.916 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
fresh; jasmine; floral; fruity
SMILES記法
CCCCCC1=C(C)CCC1=O
InChI
1S/C11H18O/c1-3-4-5-6-10-9(2)7-8-11(10)12/h3-8H2,1-2H3
InChI Key
YCIXWYOBMVNGTB-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 2
引火点(°F)
204.8 °F - closed cup
引火点(℃)
96 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W376302-VAR-K:
W376302-1KG-K:
W376302-BULK-K:
W376302-SAMPLE:
W376302-SAMPLE-K:
W376302-5KG-K:
W376302-100G-K:
W376302-100G:
W376302-1KG:
W376302-5KG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)