アッセイ
≥99.0% (sum of isomers, GC)
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
不純物
~6% trans-isomer
屈折率
n20/D 1.498 (lit.)
n20/D 1.500
bp
134-135 °C/12 mmHg (lit.)
密度
0.94 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
フォーマット
neat
SMILES記法
[H]\C(CC)=C(/[H])CC1=C(C)CCC1=O
InChI
1S/C11H16O/c1-3-4-5-6-10-9(2)7-8-11(10)12/h4-5H,3,6-8H2,1-2H3/b5-4-
InChI Key
XMLSXPIVAXONDL-PLNGDYQASA-N
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
224.6 °F - closed cup
引火点(℃)
107 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
59975-1ML:
59975-VAR:
59975-5ML:
59975-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック