Merck
W360902
Sigma-Aldrich
2-アセチル-5-メチルフラン
≥98%, FG
別名:
NSC 80404
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H8O2
CAS番号:
分子量:
124.14
FEMA番号:
3609
EC Number:
欧州評議会番号:
11038
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
13.083
NACRES:
NA.21
由来生物
synthetic
品質水準
グレード
FG
Halal
Kosher
法規制遵守
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
蒸気密度
>1 (vs air)
アッセイ
≥98%
屈折率
n20/D 1.512 (lit.)
bp
100-101 °C/25 mmHg (lit.)
密度
1.066 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
musty; nutty; sweet
SMILES記法
CC(=O)c1ccc(C)o1
InChI
1S/C7H8O2/c1-5-3-4-7(9-5)6(2)8/h3-4H,1-2H3
InChI Key
KEFJLCGVTHRGAH-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
  • バイオ炭抽出液が抽出された酒類が、イネの苗における窒素利用の増進において、窒素関連遺伝子の発現を刺激:この研究では、バイオ炭抽出液から抽出された 2-アセチル-5-メチルフランの使用により、イネの苗における窒素吸収が促進されることを調査し、農業生産性と環境の持続可能性の改善の可能性を示しています(Gao et al., 2023)。
  • ベルギーのアルコールフリービールにおける遺伝毒性(の疑いのある)香料物質の発生:この研究では、ノンアルコールビールにおける 2-アセチル-5-メチルフランの存在を評価し、食品の安全性と消費者の健康への影響について考察し、飲料業界における厳格な品質管理の必要性を強調しています(Dusart et al., 2022)。
  • 糖を用いた鶏肉の燻製工程における物理化学的変化と揮発性化合物フィンガープリンティングの特性評価:燻製チキンの風味特性における 2-アセチル-5-メチルフランの役割に関する研究であり、燻製肉の感覚的特性を高めるための食品業界にとって貴重な情報を提供しています(Chang et al., 2021)。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
176.0 °F - closed cup
引火点(℃)
80 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W360902-100G-K:4548173979366
W360902-25G-K:4548173979380
W360902-100G:
W360902-SAMPLE-K:
W360902-VAR-K:
W360902-25G:
W360902-1KG:
W360902-SAMPLE:
W360902-1KG-K:4548173979373
W360902-BULK-K:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
P S Sujatha
Food and chemical toxicology : an international journal published for the British Industrial Biological Research Association, 46(1), 286-292 (2007-10-02)
Furfuryl alcohol (FA) and 2-furyl methyl ketone (2FMK) are two dietary furans with wide industrial applications and also found in a variety of food items. In a mouse test system, the mutagenicity of these two compounds after five days of
J Jodynis-Liebert
Xenobiotica; the fate of foreign compounds in biological systems, 18(8), 887-892 (1988-08-01)
1. Continuous extraction, column chromatography and t.l.c. were employed to isolate a minor metabolite of 5-methyl-2-furaldehyde from rat urine. 2. The metabolite was identified by mass spectrometry and independent synthesis as 5-methyl-2-furylmethylketone. 3. A method for quantitative determination of the
Fu-Chi Chen et al.
Journal of natural products, 68(9), 1318-1323 (2005-09-27)
Five new compounds, kotolactone A (1), kotolactone B (2), secokotomolide (3), kotodiol (4), and 2-acetyl-5-dodecylfuran (5), and 36 known compounds have been isolated from the stem wood of Cinnamomum kotoense. The structures of these new compounds were determined by means
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
W360902-25G
W360902-25G-K4061838080059
W360902-100G
W360902-100G-K4061838093929
W360902-1KG
W360902-1KG-K4061838258045
W360902-SAMPLE
W360902-SAMPLE-K