Merck
W345001
Sigma-Aldrich
2,5-ジメチル-2,5-ジヒドロキシ-1,4-ジチアン
95%, FG
別名:
Meaty dithiane, 1-メルカプトプロパノン(二量体), 2,5-ジヒドロキシ-2,5-ジメチル-1,4-ジチアン, 2,5-ジメチル-1,4-ジチアン-2,5-ジオール, 2,5-ジメチル-2,5-ジヒドロキシ-p-ジチアン, シクロジタルファロール-705
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H12O2S2
CAS番号:
分子量:
180.29
FEMA番号:
3450
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
15.006
NACRES:
NA.21
由来生物
synthetic
品質水準
グレード
FG
Halal
Kosher
法規制遵守
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FDA 21 CFR 110
アッセイ
95%
mp
124-127 °C
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
meaty; sulfurous
SMILES記法
CC1(O)CSC(C)(O)CS1
InChI
1S/C6H12O2S2/c1-5(7)3-10-6(2,8)4-9-5/h7-8H,3-4H2,1-2H3
InChI Key
NHKIYYMFGJBOTK-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Jan Code
W345001-BULK-K:
W345001-SAMPLE-K:
W345001-VAR-K:
W345001-100G-K:4548173978062
W345001-1KG-K:4548173978079
W345001-25G-K:4548173978086
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
W345001-100G-K4061835567034
W345001-1KG-K4061835491629
W345001-25G-K4061834406082