Merck
W320900
Sigma-Aldrich
5-メチル-2-チオフェンカルボキシアルデヒド
FG
別名:
ブレッドチオフェン, NSC 87542
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H6OS
CAS番号:
分子量:
126.18
FEMA番号:
3209
Beilstein:
106896
EC Number:
欧州評議会番号:
2203
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
15.004
NACRES:
NA.21
官能:
almond; bread; cherry; sweet
グレード:
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
由来生物:
synthetic
認証:
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
食物アレルゲン:
no known allergens
由来生物
synthetic
品質水準
グレード
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
認証
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
法規制遵守
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
屈折率
n20/D 1.583 (lit.)
bp
114 °C/25 mmHg (lit.)
密度
1.17 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
香料中のアレルゲン
no known allergens
官能
almond; bread; cherry; sweet
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[H]C(=O)c1ccc(C)s1
InChI
1S/C6H6OS/c1-5-2-3-6(4-7)8-5/h2-4H,1H3
InChI Key
VAUMDUIUEPIGHM-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
引火点(°F)
172.4 °F - closed cup
引火点(℃)
78 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W320900-VAR-K:
W320900-BULK-K:
W320900-250G:
W320900-SAMPLE:
W320900-250G-K:
W320900-1KG:
W320900-100G:
W320900-1KG-K:4548173975986
W320900-100G-K:4548173975979
W320900-SAMPLE-K:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)